Learn More
Elma™ Lab Clean N10 Konzentrierter Reiniger
Artikelnummer. 11872681
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2,5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11872681 10 l 10 Liter
11862681 2,5 l 2.50 Liter
10411245 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11872681 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 8000077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 CHF
    136.56 CHF / 10 Liter
    Sparen 1.44 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Verwendung mit Laborgeräten aus Metall, einschließlich Aluminium und Leichtmetalllegierungen, Glas, Keramik oder Kunststoff. Elma™ Lab Clean N10 Konzentrierter Reiniger entfernt schonend Emulsionen und Kalkseifenablagerungen und verhindert deren Wiederablagerung.
  • pH-neutrales Reinigungsmittel
  • Auch eine gute Wahl für die Reinigung von Glaswaren
  • Testen Sie vor10 der Verwendung stets die Kompatibilität von Elma Lab Clean N mit Magnesiumlegierungen
Spezifikation
Produkttyp Lab Clean N10 Reiniger
pH 8,2
Zertifizierung/Konformität Anhang III, EG 648/2004
Material Anionische Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate &l
Konzentration Ultraschallgerät 2 %, Geschirrspüler 1 %
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung 5°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen
Volumen (metrisch) 10 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • elma lab clean N10 (ELC N10)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol