Learn More
Elma™ N10 Reiniger
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2,5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
- pH-neutrales Reinigungsmittel
- Auch eine gute Wahl für die Reinigung von Glaswaren
- Testen Sie vor10 der Verwendung stets die Kompatibilität von Elma Lab Clean N mit Magnesiumlegierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lab Clean N10 Reiniger |
| pH | 8,2 |
| Zertifizierung/Konformität | Anhang III, EG 648/2004 |
| Material | Anionische Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate &l |
| Konzentration | Ultraschallgerät 2 %, Geschirrspüler 1 % |
| Behältertyp | Flasche |
| Inhalt und Lagerung | 5°bis 30 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen |
| Volumen (metrisch) | 2,5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- elma lab clean N10 (ELC N10)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: isotridecanol ethoxylated, C10 fatty alcohol ethoxylated, sodium cumenesulphonate, potassium cumenes