Learn More
Elma™ Lab Clean N10 Konzentrierter Reiniger
Artikelnummer. 10411245
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2,5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10411245 1 l -
11872681 10 l 10 Liter
11862681 2,5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10411245 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 8000075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Ideal für die Verwendung mit Laborgeräten aus Metall, einschließlich Aluminium und Leichtmetalllegierungen, Glas, Keramik oder Kunststoff. Elma™ Lab Clean N10 Konzentrierter Reiniger entfernt schonend Emulsionen und Kalkseifenablagerungen und verhindert deren Wiederablagerung.
  • pH-neutrales Reinigungsmittel
  • Auch eine gute Wahl für die Reinigung von Glaswaren
  • Testen Sie vor10 der Verwendung stets die Kompatibilität von Elma Lab Clean N mit Magnesiumlegierungen
Spezifikation
Produkttyp Lab Clean N10 Reiniger
pH 8,2
Zertifizierung/Konformität Anhang III, EG 648/2004
Material Anionische Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate &l
Konzentration Ultraschallgerät 2 %, Geschirrspüler 1 %
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung 5°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • elma lab clean N10 (ELC N10)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.