Learn More
N1-Acetylspermidine Dihydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N1-Acetylspermidine dihydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H21N3O.2ClH/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10;;/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H |
| Formelmasse | 259.1218 |
| Reinheit (%) | >95% |