missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N1-Acetyl Triethylenetetramine Trihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30006279
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006279 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006279 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18960025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1429850-43-0
Summenformel C8H23Cl3N4O
Molekulargewicht (g/mol) 297.65
Synonym N-[2-[[2-[(2-Aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]acetamide Trihydrochloride, N1-Acetyltriethylenetetramine Trihydrochloride;
IUPAC-Name N-(2-((2-((2-aminoethyl)amino)ethyl)amino)ethyl)acetamide hydrogen chloride salt
SMILES NCCNCCNCCNC(C)=O.Cl.Cl.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N1-Acetyl Triethylenetetramine Trihydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H20N4O.3ClH/c1-8(13)12-7-6-11-5-4-10-3-2-9;;;/h10-11H,2-7,9H2,1H3,(H,12,13);3*1H
Formelmasse 296.09
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.