Learn More
N1-(4-Butyryl-3-Hydroxyphenyl)Acetamid, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 221.25 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |