Learn More
N1-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N1-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide |
| CAS | 175278-18-9 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C9H7BrF3NO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00203979 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | n-4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-bromo-2-trifluoromethoxy acetanilide, 4'-bromo-2'-trifluoromethoxy acetanilide, 1-acetamido-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, n1-4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, maybridge1_000061, acmc-209e9r, 4-bromo-2-trifluoromethyl acetanilide |
| InChI-Schlüssel | SHHWWZMWTUTJPY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F |
| Mehr anzeigen |