Learn More
N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4511391
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10442633
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB13402CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 119-63-1
Summenformel C9H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.208
InChI-Schlüssel QFELUFGHFLYZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-aminophenyl-n-methylacetamide, 4'-amino-n-methylacetanilide, p-amino-n-methylacetanilide, acetamide, n-4-aminophenyl-n-methyl, n1-4-aminophenyl-n1-methylacetamide, 4-amino-n-acetyl-n-methylaniline, n-4-aminophenyl-n-methyl-acetamide, p-amino-n-acetyl-n-methylaniline, acetanilide, 4'-amino-n-methyl, 4-amino-n-methyl acetanilide
PubChem CID 67068
IUPAC-Name N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamid
SMILES CC(=O)N(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) Tech..
Güte Technisch