Learn More
N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 164.21 |
| Reinheit (%) | Tech.. |
| Güte | Technisch |