Learn More
N1-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10230205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10230205 5 g 5 Gramm
10096412 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10230205 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10078DE
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7298-67-1
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.202
InChI-Schlüssel DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide
PubChem CID 81720
IUPAC-Name N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 97%