Learn More
N-Undecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
n-Undecane is used as a mild sex attractant for various types of moths and cockroaches. It is also used as an internal standard in the gas chromatographic analysis. Further, it is used as lubricants and lubricant additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | n-Undecane |
| Schmelzpunkt | -26°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.74 g/mL |
| Siedepunkt | 196°C |
| Flammpunkt | 60°C (140°F) |
| Geruch | mild |
| Strukturformel | CH3(CH2)9CH3 |
| Brechungsindex | 1.4173 |
| Menge | 50 g |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Undecane
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: Undecane