Learn More
n-Undecan, 99.7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11419711 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419711 500 ml 500 Milliliter
11409711 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11419711 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215823190
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-21-4
Summenformel C11H24
Molekulargewicht (g/mol) 156.31
MDL-Nummer MFCD00008959
InChI-Schlüssel RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Undecan, Hendekan, N-Hendecan, Decan, Methyl, Undecan, Undecan, Analyse-Standard, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC-Name Undecan
SMILES CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Undecan
Farbe Farblos
Dichte 0.744 bei 25 °C (Wasser =1)
Prozentgehaltsbereich 0.997
Menge 500 ml
Formelmasse 156.3
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • undecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: undecane