Learn More
N-Tris(Hydroxymethyl) Methylglycin, 99+ %, Fisher Chemical
Catalog Number 11498912
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
CAS 5704-04-1
Schmelzpunkt 182°C
Farbe Weiß
pH 4.8 to 5.4
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C6H13NO5
MDL-Nummer 4277
Menge 100 g
Synonym tricine, n-tris hydroxymethyl methylglycine, n-tri hydroxymethyl methyl glycine, n-tris hydroxymethyl methyl glycine, glycine, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl glycine, unii-w12lh4v8v3, n-tris-hydroxymethyl methylglycine
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formelmasse 179.17g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tricine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.