Learn More
N-( -Aminopropyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677522 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10677522 100 g Glasflasche 100 Gramm
10317540 25 g Glasflasche 25 Gramm
10475555 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677522 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167131000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
N-(Trimethylsilyl)imidazol, 97 %, ACROS Organics, Menge:250g, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:93 °C bis 94 °C (13,0 mmHg), farblos bis gelb, Schmelzpunkt:-42 °C, Molekulargewicht:140,26, Prozent Reinheit:97%, Assay-Prozentbereich:96% min. (GC), CAS:18156-74-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18156-74-6
Summenformel C6H12N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 140.26
MDL-Nummer MFCD00005280
InChI-Schlüssel YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC-Name Imidazol-1-yl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Trimethylsilyl)imidazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -42°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 93°C to 94°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4750 to 1.478
Menge 100 g
Fieser 07,399; 11,575; 01,337; 02,177
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 2.5 mm2/s (25°C)
Formelmasse 140.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.