Learn More
N-(Trimethylsilyl)Diethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493657 25 g 25 Gramm
11403667 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18149.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145.32 g/mol
It is used to derivative polar organic compounds. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine is a chemical reagent with wide application in organic chemistry and used in stereo specific addition reactions as well as in SN2 nucleophilic substitutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Ableitung polarer organischer Verbindungen verwendet. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amin ist ein chemisches Reagenz mit breitem Anwendungsbereich in der organischen Chemie und wird in stereospezifischen Additionsreaktionen sowie in SN2-nukleophilen Substitutionen verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 996-50-9
Summenformel C7H19NSi
Molekulargewicht (g/mol) 145.32
MDL-Nummer MFCD00009040
InChI-Schlüssel JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
IUPAC-Name N-Ethyl-N-Trimethylsilylethanamin
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 125°C to 126°C
Chemischer Name oder Material N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 635718
Flammpunkt 10°C (50°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 145.32
Reinheit (%) 98%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.411
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.76
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(Trimethylsilyl)diethylamine