Learn More
N-(α,α,α-Trifluor-p-tolyl)-piperazin, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 367120010
Additional Details : CAS : 30459-17-7 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Identificadores de productos químicos
30459-17-7 | |
230.23 | |
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N | |
121718 | |
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F |
C11H13F3N3 | |
MFCD00040765 | |
1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy | |
1-[4-(Trifluormethyl)Phenyl]Piperazin |
Especificaciones
N-(α, α, α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine | |
Glasflasche | |
89.0°C to 92.0°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00040765 | |
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(Trifluormethyl)Phenyl]Piperazin | |
121718 | |
Crystals |
Authentic | |
Farblos bis hellgelb | |
1g | |
30459-17-7 | |
100.0 | |
C11H13F3N3 | |
1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy | |
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F | |
230.23 | |
230.23 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- N-(a,a,a-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Palabra de advertencia
- Gefahr
Clasificación
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Indicaciones de peligro
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Consejos de prudencia
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.