Learn More
n-Tridecansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235190 10 g Glasflasche 10 Gramm
10715811 25 g Glasflasche 25 Gramm
10550584 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235190 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139520100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 638-53-9 | C13H26O2 | 214.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-53-9
Summenformel C13H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.35
MDL-Nummer MFCD00002741
InChI-Schlüssel SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tridecanoic acid, tridecylic acid, n-tridecoic acid, unii-19936liy2v, anion, tridecanoic acid, wln: qv12, c10-16 fatty acids, fatty acids, c10-16, carboxylic acids, c10-16
PubChem CID 12530
ChEBI CHEBI:45919
IUPAC-Name Tridecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tridecanoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 236°C (100.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11CO2H
Menge 10 g
Beilstein 02, 364
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 214.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Brocken, Flocken oder Pulver