Learn More
N-Tridecan, ≥ 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 139515000
Additional Details : CAS : 629-50-5 Gewicht : 0.43000kg
Menge 500mL
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10043903
  • 381.00 CHF / 500 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 14
Chemische Identifikatoren
629-50-5
184.37
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
12388
tridecane
C13H28
MFCD00008979
n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
CHEBI:35998
CCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
n-Tridecane
79°C
Glasflasche
0.75
Farblos
500mL
99.0
99% min. (GC)
CH3(CH2)11CH3
01, 171
Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
CCCCCCCCCCCCC
184.37
CHEBI:35998
Flüssig
0.7500g/mL
Authentic
1.4240 to 1.4260
234.0°C
-5°C to 4°C
629-50-5
100.0
C13H28
MFCD00008979
n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
tridecane
12388
184.36
99+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • n-Tridecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate