Learn More
n-Triacontan, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12949384 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 12949384
Marke: SPEX Certiprep S3540
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
n-Triacontan638-68-61000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Triacontan
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 638-68-6, 75-09-2
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C30H62
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Triacontan
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Molekulargewicht (g/mol) 422.826
PubChem CID 12535
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:31006
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch