Learn More
N-TIPS Pyrrol-3-Boronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11986711 5 g Glasflasche 5 Gramm
11976711 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441020050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 365564-11-0 | C19H36BNO2Si | 349.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 365564-11-0
Summenformel C19H36BNO2Si
Molekulargewicht (g/mol) 349.40
MDL-Nummer MFCD08063117
InChI-Schlüssel GWFIZBYDIHGZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris 1-methylethyl silyl-1h-pyrrole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, 3-pinacolateboryl-1-tips-pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl pyrrole, pubchem18460, pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester;, n-tips pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 11450924
IUPAC-Name 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-pyrrole
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 349.4
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-TIPS Pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.