Learn More
n-Tetracontan, min. 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316358 2 g 2 Gramm
11306358 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11316358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011274.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563.10 g/mol
n-Tetracontane is used in a passivation layer in copper-phthalocyanine field-effect transistors for improving the charge carrier mobility and used to modify the quasi two-dimensional surface electron system on Au(111).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4181-95-7
Summenformel C40H82
Molekulargewicht (g/mol) 563.10
MDL-Nummer MFCD00015267
InChI-Schlüssel KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
PubChem CID 20149
IUPAC-Name Tetracontan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tetracontane
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Farbe Weiß
Dichte 0.779 g/mL
Siedepunkt 150°C (0.001 mmHg)
Strukturformel CH3(CH2)38CH3
Menge 2 g
Beilstein 1800152
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.Insoluble in water.
Formelmasse 563.09
Reinheit (%) ≤97%
Physikalische Form Flocken