Learn More
N-tert-Butylglycin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431389 25 g 25 Gramm
15411389 1 g 1 Gramm
15421389 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64270.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6939-23-7 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6939-23-7
Summenformel C6H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.63
MDL-Nummer MFCD03788441
InChI-Schlüssel QORBVLNEGUIPND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylamino acetic acid hydrochloride, n-tert-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hcl, unii-b8y856vh2e, t-butylglycine hydrochloride, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, t-butylaminoacetic acid hydrochloride, glycine, n-tert-butyl-, hydrochloride
PubChem CID 17748195
IUPAC-Name Wasserstoff 2-(tert-Butylamino)Essigsäurechlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butylglycine hydrochloride
Schmelzpunkt 223°C to 224°C
Farbe Weiß
Strukturformel (CH3)3CNHCH2COOH·HCl
Beilstein 6296616
Menge 25 g
Formelmasse 167.63
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest