Learn More
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30329423
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329423 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329423 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB691310100MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MTBSTFA (with 1% t-BDMCS)
CAS 77377-52-7
Summenformel C9 H18 F3 N O Si
Menge 100 mg
Synonym MTBSTFA, N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name N-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 241.33
Formelmasse 241.111