Learn More
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 221540250
Additional Details : CAS : 77377-52-7 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10013913
  • 516.00 CHF / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Alkylierungsreagenz, Silylierungsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
77377-52-7
241.33
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
2724275
N-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
C9H18F3NOSi
MFCD00009671
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
CHEBI:85060
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
52°C
Glasflasche
1.02
Farblos bis hellgelb
77377-52-7
100.0
C9H18F3NOSi
MFCD00009671
Solubility in water: decomposes
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
241.33
CHEBI:85060
Flüssig
1.0200g/mL
Authentic
1.4010 to 1.403
170°C
25g
97.5
97.5% min. (GC)
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
N-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
2724275
241.33
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate