Learn More
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735881
41.06 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77377-52-7
C9H18F3NOSi
241.33
MFCD00009671
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
2724275
CHEBI:85060
N-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
77377-52-7
C9H18F3NOSi
241.33
MFCD00009671
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
2724275
CHEBI:85060
N-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz, Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 52°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4010 to 1.403
Menge 1 g
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 241.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.