Learn More
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-Valin-N'-Methoxy-N'-Methylamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11965671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11965671 1 g 1 Gramm
11975671 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440580010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 87694-52-8
Summenformel C12H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 260.33
MDL-Nummer MFCD00151897
InChI-Schlüssel RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
Synonym s-2-boc-amino-n-methoxy-n,3-dimethylbutanamide, n-boc-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, tert-butyl s-1-methoxy methyl amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl-2-methylpropyl carbamate, boc-val-n och3 ch3, n-boc-l-valinen'-methoxy-n'-methylamide, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-methyl-n-methoxy-l-valine amide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-3-methyl-n-methylbutanamide
PubChem CID 10083961
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-1-[methoxy(methyl)amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamat
SMILES CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 248°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -15
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamine
RUO– Nur für Forschungszwecke