Learn More
N-Tert-Butoxycarbonyl-3-brompropylamin, TRC
Artikelnummer. 30329330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329330 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329330 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6909051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Tert-Butoxycarbonyl-3-Bromopropylamine
CAS 83948-53-2
Summenformel C8 H16 Br N O2
Menge 1 g
Synonym N-(3-Bromopropyl)Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (3-Bromopropyl)Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (3-Bromopropyl)Carbamate, 1-[(Tert-Butoxycarbonyl)Amino]-3-Bromopropane, 3-(Boc-Amino)Propyl Bromide, 3-Bromo-N-(Tert-Butoxycarbonyl)Propylamine, 3-Bromopropylcarbamic Acid Tert-Butyl Ester, 3-[(Tert-Butoxycarbonyl)Amino]Propyl Bromide, N-(3-Bromopropyl)-N-[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]Amine, N-(3-Bromopropyl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester, N-Boc-3-Bromopropanamine, N-Boc-3-Bromopropylamine, Tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)Carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
SMILES Cc(C)(C)Oc(=O)Ncccbr
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(3-brompropyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 238.12
Formelmasse 237.0364