Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinon, TRC
Artikelnummer. 30330322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330322 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69059510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone
CAS 85908-96-9
Summenformel C10H17NO3
Menge 10 g
Synonym 2-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Oxopiperidine-1-carboxylate, 2-Oxopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-Oxopiperidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
Formelmasse 199.1208