Learn More
N-Succinimidyl-3-(propargyloxy)propionat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Succinimidyl-3-(propargyloxy)propionat ist ein Acetylen-haltiges Reagenz mit NHS-Ester-Funktionalität für die Reaktion mit Aminen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht geschlossen halten.
N-Succinimidyl-3-(propargyloxy)propionat ist ein Acetylen-haltiges Reagenz mit NHS-Ester-Funktionalität für die Reaktion mit Aminen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht geschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Succinimidyl 3-(propargyloxy)propionate |
| CAS | 1174157-65-3 |
| Farbe | Grau |
| Summenformel | C10H11NO5 |
| MDL-Nummer | MFCD13184973 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | n-succinimidyl 3-propargyloxy propionate, propargyl-nhs, ambotzpeg1935, acetylene-peg-nhs ester, propargyl-peg1-nhs ester, propargyl-succinimidyl-ester, propargyl-n-hydroxysuccinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-prop-2-ynyloxy propanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-prop-2-yn-1-yloxy propanoate |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| InChI-Schlüssel | WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C(CCOCC#C)ON1C(=O)CCC1=O |
| Mehr anzeigen |