Learn More
N-Propyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450077
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11450077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20997.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges Material in der Sol-Gel-Produktion, es bietet eine hydrophobe Oberflächenbehandlung für anorganische Pulver oder Filtermaterialien und ist eine der Katalysatorkomponenten für die Polyolefin-Produktion mit Ziegler-Natta-Katalysatoren. Es wird hauptsächlich als Imprägniermittel/Schutzmittel für Baumaterial, anorganisches Füllflächen-Aufbereitungsmittel und Pigmentdispersionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2550-02-9
MDL-Nummer MFCD00026756
Specifica
Siedepunkt 179°C to 180°C
Chemischer Name oder Material n-Propyltriethoxysilane
Menge 25 g
Summenformel C9H22O3Si
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1748158
Flammpunkt 57°C (134°F)
Synonym propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
InChI-Schlüssel NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC-Name Triethoxy(propyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formelmasse 206.36
Reinheit (%) 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato