Learn More
N-Propylmagnesiumchlorid, 1 M in MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428047
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428047 500 mL 500 Milliliter
15418047 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51162.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2234-82-4 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Also used as reactant in Grignard-reactions for the introduction of the n-propyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Grignard-Reagenz in grünem Lösungsmittel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MetHF). Wird auch als Reaktant in Grignard-Reaktionen zur Einführung der n-Propylgruppe verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich, geschützt vor Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2234-82-4
Summenformel C3H7ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 102.84
MDL-Nummer MFCD00000474
InChI-Schlüssel AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name chloro(propyl)magnesium
SMILES CCC[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propylmagnesium chloride
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 102.85
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in MeTHF