Learn More
n-Propylgallat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476112 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11476112 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11476112 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210274790
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cremefarbenes Pulver
  • Anti-Fade-Reagenz in der Fluoreszenzmikroskopie zur Reduzierung des Photobleichens von Fluoreszenzsonden wie Rhodamin und Fluorescein
  • Ein Ester, der durch Kondensation von Gallussäure und Propanol entsteht
  • Dieses Antioxidans wurde Lebensmitteln, die Öle und Fette enthalten, zugesetzt, um die Oxidation zu verhindern.
  • Ein Antioxidans mit antimikrobieller Aktivität
Chemische Identifikatoren
CAS 121-79-9
Summenformel C10H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
MDL-Nummer MFCD00002196
InChI-Schlüssel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC-Name propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propyl gallate
Namenshinweis Molekularbiologie
Schmelzpunkt 140 °C bis 150 °C
Farbe Weißgrau
Verlust bei Trocknung 0.0026
Hinweise zur Reinheitsqualität 0.992
Menge 500 g
Beilstein 1877976
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Löslichkeitsinformationen Löslich in Ethanol (50 mg/ml).
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 0.992
Physikalische Form Pulver