Learn More
Essigsäurepropylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398246 1000 mL 1 Liter
11388246 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15355.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
n-propyl acetate is used as a solvent. It plays an important role in the printing inks industry are flexographic and special screen printing inks. It is widely used in fragrances and as a flavor additive due to its odor. It acts as a good solvent for cellulose nitrate, acrylates, alkyd resins, rosin, plasticizers, waxes, oils and fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Propylacetat wird als Lösungsmittel verwendet. Spielt in der Druckfarbenbranche eine wichtige Rolle: Flexodruck- und spezielle Siebdruckfarben. Wird aufgrund des Geruchs in Duftstoffen und als Aromazusatz weit verbreitet eingesetzt. Dient als gutes Lösungsmittel für Cellulosenitrat, Acrylate, Alkydharze, Rosin, Weichmacher, Wachse, Öle und Fette.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Ketonen, Aldehyden, Ether, Glykol und Glykolether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-60-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00009372
InChI-Schlüssel YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC-Name Propylacetat
SMILES CCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propyl acetate
Schmelzpunkt -92°C
Dichte 0.887
Siedepunkt 99°C to 102°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Geruch Fruit-like
Strukturformel CH3CO2CH2CH2CH3
Brechungsindex 1.384
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN1276
Beilstein 1740764
Merck Index 14,7841
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols and glycol ethers. Slightly soluble in water.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%