Learn More
Essigsäurepropylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388246
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11388246
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15355.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
n-propyl acetate is used as a solvent. It plays an important role in the printing inks industry are flexographic and special screen printing inks. It is widely used in fragrances and as a flavor additive due to its odor. It acts as a good solvent for cellulose nitrate, acrylates, alkyd resins, rosin, plasticizers, waxes, oils and fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Propylacetat wird als Lösungsmittel verwendet. Spielt in der Druckfarbenbranche eine wichtige Rolle: Flexodruck- und spezielle Siebdruckfarben. Wird aufgrund des Geruchs in Duftstoffen und als Aromazusatz weit verbreitet eingesetzt. Dient als gutes Lösungsmittel für Cellulosenitrat, Acrylate, Alkydharze, Rosin, Weichmacher, Wachse, Öle und Fette.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Ketonen, Aldehyden, Ether, Glykol und Glykolether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-60-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00009372
InChI-Schlüssel YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC-Name Propylacetat
SMILES CCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propyl acetate
Schmelzpunkt -92°C
Dichte 0.887
Siedepunkt 99°C to 102°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Geruch Fruit-like
Strukturformel CH3CO2CH2CH2CH3
Brechungsindex 1.384
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1276
Beilstein 1740764
Merck Index 14,7841
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols and glycol ethers. Slightly soluble in water.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Propyl acetate