Learn More
N-Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438720 5 g 5 Gramm
11484223 100 g 100 Gramm
11494223 500 g 500 Gramm
11404233 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438720 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10877.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Propyl3,4,5-trihydroxybenzoat ist ein Anti-Fade-Reagenz in der Fluoreszenzmikroskopie, um die Photobleaching fluoreszierender Sonden wie Rhodamin und Fluorescein zu reduzieren. Wird auch als Antioxidans verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml) und Wasser (0.35 g/100 ml bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-79-9
Summenformel C10H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 212.201
MDL-Nummer MFCD00002196
InChI-Schlüssel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC-Name propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Menge 5 g
Beilstein 1877976
Merck Index 147859
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml) and water (0.35g/100 ml at 25°C).
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 0.98