Learn More
N-(Propargyloxy)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30425781
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425781 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83918310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Propargyloxy)phthalimide
CAS 4616-63-1
Summenformel C11H7NO3
Menge 10 mg
Synonym 2-prop-2-ynoxyisoindoline-1,3-dione
InChI-Formel InChI=1S/C11H7NO3/c1-2-7-15-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC-Name 2-Prop-2-ynoxyisoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 201.18
Formelmasse 201.0426