Learn More
N-(Propargyloxy)phthalimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(Propargyloxy)phthalimide |
| CAS | 4616-63-1 |
| Summenformel | C11H7NO3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-prop-2-ynoxyisoindoline-1,3-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H7NO3/c1-2-7-15-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2 |
| SMILES | C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
| IUPAC-Name | 2-Prop-2-ynoxyisoindol-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.18 |
| Formelmasse | 201.0426 |