Learn More
N-(-Brompropyl)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10205380
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
4616-63-1
C11H7NO3
201.18
MFCD00005890
HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
78357
2-Prop-2-ynoxyisoindol-1,3-dion
C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
4616-63-1
C11H7NO3
201.18
MFCD00005890
HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
78357
2-Prop-2-ynoxyisoindol-1,3-dion
C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Chemischer Name oder Material N-(Propargyloxy)phthalimide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Farbe Beige bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 201.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver