Learn More
N-Phenylurethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044176
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11341797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05027.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 101-99-5 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-99-5
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00026806
InChI-Schlüssel LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylurethane, phenylurethane, ethyl phenylcarbamate, phenylurethan, ethyl carbanilate, euphorin, keimstop, urethane, phenyl, carbanilic acid, ethyl ester, phenylethyl carbamate
PubChem CID 7591
IUPAC-Name Ethyl N-Phenylcarbamat
SMILES CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylurethane
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Dichte 1.106
Siedepunkt 237°C
Brechungsindex 1.5375
Menge 25 g
Beilstein 1942785
Merck Index 14,7320
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%