Learn More
N-Phenyliminodiessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398165 25 g 25 Gramm
11388165 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398165 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08437.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1137-73-1 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1137-73-1
Summenformel C10H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 209.201
MDL-Nummer MFCD00043570
InChI-Schlüssel GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
PubChem CID 136915
IUPAC-Name 2-[N-(Carboxymethyl)anilin]essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyliminodiacetic acid
Schmelzpunkt ∽140°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2808435
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 97%