Learn More
N-Phenyliminodiessigsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10156913 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10156913 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10156913 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyliminodiacetic acid
CAS 1137-73-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Farbe Beige bis Grau
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H11NO4
Strukturformel C6H5N(CH2COOH)2
MDL-Nummer MFCD00043570
Menge 5 g
Synonym n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
InChI-Schlüssel GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[N-(Carboxymethyl)anilin]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
PubChem CID 136915
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyliminodiacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.