missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phenyliminodiessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044843
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1137-73-1
C10H11NO4
209.201
MFCD00043570
GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
136915
2-[N-(Carboxymethyl)anilin]essigsäure
C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1137-73-1
C10H11NO4
209.201
MFCD00043570
GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
136915
2-[N-(Carboxymethyl)anilin]essigsäure
C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Phenyliminodiacetic acid
Schmelzpunkt ∽140°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2808435
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'