Learn More
N-Phenylglycinethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475946
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11475946
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22282.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2216-92-4 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-92-4
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.219
MDL-Nummer MFCD00038315
InChI-Schlüssel MLSGRWDEDYJNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylglycine ethyl ester, ethyl phenylglycinate, ethyl 2-phenylamino acetate, ethyl n-phenylglycinate, glycine, n-phenyl-, ethyl ester, unii-7xl9t8bk0u, ethyl anilinoacetate, n-phenylglycineethylester, n-phenylglycine ethyl, 7xl9t8bk0u
PubChem CID 75190
IUPAC-Name Ethyl 2-anilinoacetat
SMILES CCOC(=O)CNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylglycine ethyl ester
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Merck Index 14,7292
Menge 50 g
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 99%