Learn More
N-Phenylbis(trifluormethansulfonamid), TRC
Artikelnummer. 30415542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415542 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31978025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonamide)
CAS 37595-74-7
Summenformel C8H5F6NO4S2
Menge 25 g
Synonym 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethanesulfonyl)aniline, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)aniline, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)phenylamine, N-Phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]trifluoromethanesulfonamide, N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide), N-Phenyltriflimide, N-Phenyltrifluoromethanesulfonimide, N-Phenyltrifluoromethylsulfonimide, NSC 240874, Phenyl Bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amine, Phenyl Triflimide, Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-N-phenyl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 357.25
Formelmasse 356.9564