Learn More
N-Phenylanthranilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416907
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11416907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14340.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
DPC is a potent, non-specific blocker of Cl- channel and chloride-bicarbonate exchange. DPC also inhibits CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) ATPase activity. It is used to detect vanadium in steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DPC ist ein potenter, unspezifischer Blocker des Cl- Kanal- und Chlorid-Bikarbonat-Austausches. DPC hemmt auch die CFTR-Aktivität (Cystischer Fibrose-Transmembran-Regler) der ATPase. Es wird zur Erkennung von Vanadium in Stahl verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, DMSO (50 mg/ml), heißem Alkohol und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-40-7
Summenformel C13H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 213.236
MDL-Nummer MFCD00002421
InChI-Schlüssel ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC-Name 2-anilinobenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylanthranilic acid
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Menge 100 g
Beilstein 1456607
Merck Index 14,7273
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,DMSO (50mg/ml),hot alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 213.24
Reinheit (%) 99%