Learn More
N-Phenyl-1-Napthylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Phenyl-1-naphthylamine |
| CAS | 90-30-2 |
| Summenformel | C16 H13 N |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Naphthalenamine, N-phenyl-, 1-Naphthylamine, N-phenyl- (7CI,8CI), 1-(N-Phenylamino)naphthalene, 1-(Phenylamino)naphthalene, 1-Anilinonaphthalene, 1-Naphthylphenylamine, Amoco 32, Antigene PA, Antioxidant A, Antioxidant PAN, C.I. 44050, Irganox L 05, N-(1-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(1-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-1-aminonaphthalene, N-Phenyl-1-naphthalenamine, N-Phenyl-1-naphthylamine, N-Phenyl-N-(1-naphthyl)amine, N-Phenyl-α-naphthylamine, NSC 2622, Naugard PANA, Neozone A, Nocrac PA, Nonox A, Nonox AN, PANA, Phenyl-1-naphthylamine, T 531, T 531 (antioxidant), Vulkanox PAN, α-Naphthylphenylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H |
| SMILES | N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-Name | N-Phenylnaphthalin-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.28 |
| Formelmasse | 219.1048 |