Learn More
N-Phenacylpyridiniumbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15780879 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15780879 50 g 50 Gramm
15770879 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15780879 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450120500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16883-69-5
Summenformel C13H12BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 278.15
InChI-Schlüssel PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide
PubChem CID 2798954
IUPAC-Name 1-Phenyl-2-Pyridin-1-ium-1-ylethanon;bromide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenacylpyridinium bromide
Schmelzpunkt 193.0°C to 195.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 278.15
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke