Learn More
n-Pentan, spektralphotometrischer Gütegrad, >99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308387
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11308387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032449.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
n-Pentane is used in spectrophotometry and environmental testing. It is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentane
Schmelzpunkt °C to 130°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.626
Siedepunkt 36°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt -49°C (-57°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.358
Prozentgehaltsbereich >99%
Dampfdruck 554 hPa (416mm Hg) at 20°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.15
Güte Spektrophotometrisch