Learn More
N-Pentan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073362
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
N-Pentan, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 72.15g/mol
Dampfdruck 573mbar at 20°C
Viskosität 0.25 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2.5
Schmelzpunkt -130°C
Siedepunkt 36°C
Physikalische Form Flüssig