missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Pentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7049649
19.36 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC

n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Pentane
Schmelzpunkt -130°C
Farbe Farblos
Dichte 0.626 g/mL
Siedepunkt 36°C
Menge 250 mL
Flammpunkt -49°C (-57°F)
Geruch Nearly odorless
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.358
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Merck Index 14,7116
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'